Learn More
Metanol d4, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Tamaño de la unidad:
7.50 ML
10021691 10 x 0,75 ml 7.50 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10021691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351460075
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom% D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación 12°C
Índice de refracción 1.3262
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 0,75 ml
CAS 811-98-3
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CD3OD
Número MDL MFCD00044637
Beilstein 01, III, 1187
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
Peso molecular (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.