Learn More
Metanol d4, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
5 ML
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10397770 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10635222 10 ml Frasco de vidrio 10 ml
10409080 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10397770
Marca: Thermo Scientific Acros 166350050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 36.066
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3262
Presión de vapor Presión de vapor:128 mbar a 20 °C
Agua 0,06 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR