Learn More
Methanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10284591 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
10284591 2.5 L 2.50 litro
10241831 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 10284591
Marca: JT Baker 9263.2500
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Methanol, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
Los disolventes BAKER ULTRA RESI-ANALYZED se desarrollaron para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos. Estos disolventes están completamente caracterizados y controlados por lotes mediante ECD, FID u otros detectores específicos de métodos para ofrecer el más alto nivel de pureza y consistencia de lote a lote.
  • Los sistemas estabilizadores exclusivos proporcionan una estabilidad del producto inigualable y resultados sin interferencias cuando los productos químicos así lo requieren
  • Destilación optimizada pensada para eliminar impurezas reactivas, producción de ensayos superiores y frentes de disolventes estrechos
  • Rendimiento probado hasta niveles de pureza por debajo de los límites inferiores de cuantificación (LLQ) para la detección de trazas de analito
  • El rendimiento está garantizado durante el periodo de caducidad indicado en el etiqueta
  • Apto para los estrictos protocolos de limpieza de muestras de la EPA
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Densidad 0.79g/cm3
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 5.5 - 44 Vol %
Temperatura de inflamación 11°C
Punto de ignición 455°C
Olor Alcohol-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza For Organic Residue Analysis
Residuos después de la evaporación Max. 1 ppm
Ácido valorable Max. 0.3μeq/g
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable Max. 0.1μeq/g
Agua Max. 0.08%
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.8%
Grado BAKER ULTRA RESI-ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.