Learn More
Metanol, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15263498 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15263498 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15263498
Marca: JT Baker 5279.2500
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Metanol, reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos los análisis de pesticidas comunes.
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.79g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 5.5 - 44 Vol %
Temperatura de inflamación 11°C
Punto de ignición 455°C
Olor Alcohol-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Número MDL MFCD00004595
Agua Max. 0.02%
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.9%
Grado Pesticidas BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.