Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS, J.T. Baker™
Código de producto. 12769600 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 l
Código de producto.
12769600 1 l
1 options
Código de producto. 12769600
Marca: JT Baker 9822.1000GL
Adecuado para instrumentos UPLC/UHPLC
  • Detección de matriz Gradiente-LC-Diodo (AU); la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
    • a 235 nm (máx. 0,005)
    • a 254 nm (máx. 0,001)
  • Prueba de idoneidad de gradientes LC-MS (TIC, de 100 a 2000 m/z), la solución de prueba se modifica con ácido fórmico al 0,1 % (v/v):
    • Impurezas sensibles positivas ESI-MS (como la reserpina) máx. 50 ng/ml
  • Absorbancia ultravioleta (ruta de 1,00 cm frente al agua):
    • a 225 nm (máx. 0,20)
    • a 254 nm (máx. 0,02)
    • a 280 nm (máx. 0,01)
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Densidad 0.7918 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 64.6°C (1013 hPa)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.8%
Residuos después de la evaporación max. 1 ppm
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Número UN 1230
Agua max. 0.02%
Sinónimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.