Learn More
Methanol, ACS Reagent, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15653650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653650 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15653650
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 3203901L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,8%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, ≥99.8%
CAS 67-56-1
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular CH4O
Fórmula lineal CH3OH
Número MDL MFCD00004595
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Reactivo ACS