Learn More
Methanol, ACS, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7120573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15686690 1 L Glass Bottle 1 litro
15628450 4 L Glass Bottle 4 litros
2 options
Código de producto. 15686690
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 6767801L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,8%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
pH 8.8 (at 20°C)
Punto de fusión -42°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.79g/cm3
Punto de ebullición 115°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.36
Punto de ignición 725°C
Olor Unpleasant
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%