Learn More
Methanol, 99.8%, for residue analysis, ECD tested for pesticide analysis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-216781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133051 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10542101 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
2 options
Código de producto. 10133051
Marca: Thermo Scientific Acros 326630010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Nombre de nota ECD Tested, for Pesticide Analysis
Densidad 0.7910g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Gravedad específica 0.791
Fórmula lineal CH3OH
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 11,322; 13,337
Índice Merck 15, 6029
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Análisis de residuos