Learn More
Metanol con un 0,1% de ácido fórmico, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Código de producto. 15621410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621410 2 L Frasco de vidrio 2 litros
1 options
Código de producto. 15621410 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 142762L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mezcla de solventes LabReady™, CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, probado para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol With 0.1% Formic Acid
CAS 64-18-6, 67-56-1
Cantidad 2 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CH2O2
Número MDL MFCD00004595
Número UN UN1230
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
Nombre IUPAC ácido fórmico
Peso molecular (g/mol) 46.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Grado LC-MS Ultra CHROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol with 0.1% formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, formic acid