Learn More
Methanol with 0.1% acetic acid, Honeywell™
Código de producto. 15604340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15604340 2.5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15604340
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 346722.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol with 0.1% acetic acid
CAS 67-56-1
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Número UN UN1230
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)