Learn More
Cloruro de metanosulfonilo, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16274641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
250 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16274641 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10735961 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10561751 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10561561 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11916993 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
5 options
Código de producto. 16274641
Marca: Thermo Scientific Acros 125645000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-63-0
Fórmula molecular CH3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 114.54
Número MDL MFCD00007454
Clave InChI QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanesulfuryl chloride, methyl sulfochloride, mesyl chloride, chloromethyl sulfone, chloro methyl sulfone, methanesulfonic acid chloride, methanesulphonyl chloride, mesylchloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 31297
Nombre IUPAC cloruro de metanosulfonilo
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonyl chloride
Punto de fusión -33.0°C
Densidad 1.4800 g/mL
Punto de ebullición 161.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2Cl
Índice de refracción 1.4435 to 1.4455
Cantidad 500 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Índice Merck 15,6027
Gravedad específica 1.48
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viscosidad 1.97 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.55
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanesulphonyl chloride