Learn More
Solución de ácido metanosulfónico, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15618320 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
15641570 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15651570 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Código de producto. 15618320
Marca: Honeywell-Fluka 1783410ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00007518
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid Solution
Nombre de nota For ion chromatography
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal CH3SO3H
Número UN UN3265
Beilstein 1446024
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) approx. 1M in water
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.039g/mL at 20°C