Learn More
Ácido metanosulfónico, sal de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-156413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10127872 5 g Frasco de vidrio 5 g
10412981 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10127872
Marca: Thermo Scientific Acros 419340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2386-52-9 | CH3AgO3S | 202.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-52-9
Fórmula molecular CH3AgO3S
Peso molecular (g/mol) 202.97
Número MDL MFCD00064795
Clave InChI MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver methanesulfonate, silver methylsulfonate, silver methanesulphonate, methanesulfonic acid, silver salt, silver methanesulfonate, silver salt, silver i methanesulfonate, methanesulfonic acid, silver 1+ salt, silver methanesulfonate ag ch2so3, methylsulfonic acid silver salt, silvermesylate
PubChem CID 159658
Nombre IUPAC plata; metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid, silver salt
Punto de fusión 252.0°C to 256.0°C
Nombre de nota 99%
Color Beige a blanco o gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CH3SO3Ag
Beilstein 04,4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.97
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonic acid, silver salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.