Learn More
Ácido metanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125917 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125917 5 L Frasco de plástico 5 litros
10524418 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125917 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic acid
Punto de fusión 19.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4810g/mL
Punto de ebullición 167.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3SO3H
Índice de refracción 1.4252 to 1.4315
Cantidad 5 L
Índice Merck 15,6026
Gravedad específica 1.481
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viscosidad 11.6 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido