Learn More
Metanosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
11488820 50 g 50 g
11478820 10 g 10 g
11498820 250 g 250 g
11424243 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11488820
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A10885.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
Methanesulfonamide will react with thionyl chloride, cyanates, carbon disulfide and ketones and aldehydes to prepare pharmaceuticals, brightening agent and other target molecules. It is also used in biological studies to predict binding affinity and binding mode of protein ligand complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metanosulfonamida reaccionará con cloruro de tionilo, cianatos, disulfuro de carbono y cetonas y aldehídos para preparar fármacos, abrillantador y otras moléculas diana. También se utiliza en estudios biológicos para predecir la afinidad de unión y el modo de unión de los complejos de ligando de proteínas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3144-09-0
Fórmula molecular CH5NO2S
Peso molecular (g/mol) 95.12
Número MDL MFCD00007940
Clave InChI HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
Nombre IUPAC metansulfonamida
SMILES CS(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonamide
Punto de fusión 87°C to 93°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1740835
Información de solubilidad Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.13
Porcentaje de pureza ≥98%