Learn More
Anhídrido metacrílico, 94 %, estabilizado con ca. 0,2 % de 2,4-dimetil-6-terc-butilfenol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anhídrido metacrilico es un monómero reactivo utilizado para la preparación de diferentes tipos de monómeros en condiciones de reacción leves. Se aplica en revestimientos de curado ligero y materiales de entrecruzamiento como la resina sintética. Actúa como intermedio en la preparación de fibras y resinas.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, aminas y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methacrylic anhydride |
| Nombre de nota | stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol |
| Punto de fusión | -109°C |
| Densidad | 1.033 |
| Punto de ebullición | 197°C |
| Temperatura de inflamación | 84°C (183°F) |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 1761982 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Methacrylic anhydride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Methacrylic anhydride