Learn More
Ácido metacrílico, 99,5 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 LT
25 ML
250 ML
4 litros
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685412 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10695412 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10782781 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10144230 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10154230 4 L Tambor de plástico 4 litros
10184573 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10685412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168310250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-41-4 , 150-76-5
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002651
Clave InChI CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
Nombre IUPAC ácido 2-metilprop-2-enoico
SMILES CC(=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión 16.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 163.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6O2
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2H
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 421
Índice Merck 15, 6013
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Estabilizante 250ppm (ca.) MEHQ
Viscosidad 1.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacrylic acid, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.