Descripción
- Composición habitual: Elemento principal – C
- Dureza: 1 ½ Mohs
- Compatible con todos los viales de molienda de plástico SPEX SamplePrep.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 3/8 pulg |
| Diámetro (métrico) | 9,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de plástico SPEX SamplePrep |
| Material | Metacrilato |
| Cantidad de embalaje | Bolsas de 100 |