missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metaxalone, MedChemExpress

Código de producto. 16424447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424447 50 mg 50 miligramos
16428416 100 mg 100 miligramos
16408578 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424447

Marca: Medchem Express HYB0678

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Metaxalone(AHR438;NSC170959) is a muscle relaxant used to relax muscles.

Metaxalone(AHR438

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Metaxalone
CAS 1665-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo AHR438 NSC170959
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.98 mM)
SMILES O=C1OC(COC2=CC(C)=CC(C)=C2)CN1
Peso molecular (g/mol) 221.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.25
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.