Learn More
Ácido metafosfórico, 39-43 %, bal. NaPO3 (estabilizador), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409986 100 g 100 g
11419986 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20932.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
: el ácido metafosfórico se utiliza como agente deshidratador. Su derivado, el hexametafosfato de sodio se utiliza como secuestrante y aditivo alimentario. También se utiliza como agente fosforilante, reactivo analítico y en cementos dentales.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Formulario: Conglomerado.Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes, nitrometano y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37267-86-0
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaphosphoric acid
Densidad 2,2
Sensibilidad Higroscópico
Notas del porcentaje del ensayo bal. NaPO3 (estabilizador)
Cantidad 100 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,7345
Información de solubilidad Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.98
Porcentaje de pureza 39 to 43%