missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ METAP1D Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15598142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15598142 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15598142

Marca: Invitrogen™ PA547655

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

The N-terminal methionine excision pathway is an essential process in which the N-terminal methionine is removed from many proteins, thus facilitating subsequent protein modification. In mitochondria, enzymes that catalyze this reaction are celled methionine aminopeptidases (MetAps, or MAPs; EC 3.4.11.18).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno METAP1D
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica METAP1D
N.º de referencia del gen Q6UB28
Alias de gen 2310066F24Rik; 3110033D18Rik; AV117938; CDS of metAP-3 within PCR fragment; MAP 1D; Map1d; MetAP 1D; METAP1D; Metap1l; Metapl1; methionine aminopeptidase 1D, mitochondrial; methionine aminopeptidase-like 1; methionyl aminopeptidase type 1D (mitochondrial); methionyl aminopeptidase type 1D, mitochondrial; Mnpepl; Peptidase M 1D
Símbolos de los genes METAP1D
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Sf 21-derived recombinant human Methionine Aminopeptidase 1D/MAP1D Arg44-Ala335.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 254042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.