missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo (Tec.), 85 %

Código de producto. p-156278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
Código de producto. Cantidad unitSize
10472971 100 g 100 g
10771252 250 g 250 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10472971

Marca: Thermo Scientific Chemicals 413721000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 587-98-4
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 375.378
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
Nombre de nota tech., 85%
Contenido de tinte 80% min.
Beilstein 16, 330
Índice Merck 15, 5999
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Naranja
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.