Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metamizol sódico monohidrato
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metamizol sódico monohidrato |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad de la solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en metanol, insoluble en éter, acetona, cloroformo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351,36 |
| Clave InChI | UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | O.[Na+].CN(CS([O-])(=O)=O)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | sodium [(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)(methyl)amino]methanesulfonate hydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 351.35 |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.