Learn More
Nickel Electro™ Latas de pipetas de esterilización cuadradas de acero inoxidable Metalware Range™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
70 x 70 x 210 mm
70 x 70 x 290 mm
Altura (métrico):
210 mm
290 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
Los recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de caucho de silicona fundida permanente en tapas y bases reducen el riesgo de daños en pipetas durante el transporte y la esterilización.
- Fabricado con acero inoxidable.
- Se pueden esterilizar con vapor a 120 °C.
- Resiste temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
- El diseño de sección cuadrada permite un fácil apilamiento para un uso eficiente del espacio y evita que las latas se caigan de la mesa.
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Lata de pipeta cuadrada |
| Incluye | Almohadillas de caucho de silicona fundida permanentes en tapas y bases |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 70 x 70 x 210 mm |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Anchura (métrico) | 70 mm |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Peso (métrico) | 1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur