Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de acero inoxidable Metalware Range™
Código de producto. 11844573 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
340 mm
400 mm
430 mm
490 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11844573 300 mm 1 PCS
12966986 340 mm cada uno
12996986 400 mm cada uno
12976986 430 mm cada uno
12986986 490 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11844573
Marca: Nickel Electro™ 6705/SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga las pipetas esterilizadas con caja de esterilización. Las cajas de esterilización de pipetas cuadradas de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
  • Perfil cuadrado de acero inoxidable
  • Incluye tapa
  • La forma cuadrada evita que se desplace por la parte superior de la mesa de trabajo
  • Silicona en tapa y base
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 300 x 50 mm
Material Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Cantidad Unidad
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Caja de esterilización
Para utilizar con (equipo) Autoclave