Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de aluminio Metalware Range™
Código de producto. 11844513 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
215 mm
295 mm
345 mm
450 mm
495 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11844513
Marca: Nickel Electro™ 6702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con aluminio, estas cajas de esterilización de sección cuadrada están equipadas con almohadillas de silicona en la tapa y una base que reduce el riesgo de daños en las puntas de pipeta durante la esterilización o el transporte.
Los recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de caucho de silicona fundida permanente en tapas y bases reducen el riesgo de daños en pipetas durante el transporte y la esterilización. Fabricados con aluminio o acero inoxidable, pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Aluminio
Cantidad Unidad
Peso (métrico) 0,55 kg
Longitud (métrico) 345 mm
Tipo Caja de esterilización