Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de aluminio Metalware Range™
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de silicona fundida permanente en tapa y base
- Reducen el riesgo de daños en las puntas de pipeta durante el transporte y la esterilización
- Fabricados con aluminio
- Se puede esterilizar con vapor a 120 °C y soportar el calor seco temperaturas de hasta 180 °C
- Equipadas con almohadillas de silicona en tapa y base para reducir el riesgo de daños en las puntas durante la esterilización o el transporte.
- Se pueden esterilizar en autoclave o con calor seco
- El acabado natural en la superficie del recipiente permite un marcado cómodo y un agarre seguro durante la manipulación
- Fabricados con una construcción sólida que garantiza que la pipeta pueda resistir el aplastamiento para evitar la rotura de pipetas de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | Unidad |
| Peso (métrico) | 0,526 kg |
| Longitud (métrico) | 295 mm |
| Tipo | Caja de esterilización |