Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas redondas de aluminio Metalware Range™
Código de producto. 11739172 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
407 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11739172 407 mm cada uno
11749172 457 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11739172
Marca: Nickel Electro™ 6001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga las pipetas esterilizadas con cajas de esterilización. Las cajas de esterilización de pipetas redondas de aluminio Nickel Electro™ Metalware Range™ pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
  • Perfil redondo de aluminio con tapa
  • Se puede utilizar hasta 120 °C
  • Pueden soportar calor seco de hasta 180 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 407 x 64 mm
Material Aluminio, Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Cantidad Unidad
Peso (métrico) 0,33 kg
Longitud (métrico) 407 mm
Tipo Caja de esterilización
Para utilizar con (equipo) Autoclave