missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Metallothionein Monoclonal Antibody (8D8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16332104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16332104 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16332104

Marca: Invitrogen™ MA527587

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

A 1:1,000 dilution of MA5-27587 was sufficient for detection of Metallothionein in 1 μg of purified Pseudomonas aeruginosa Metallothionein (PmtA)-GST tagged protein by ECL immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. Detects 36 kDa band corresponding to Pseudomonas aeruginosa Metallothionein.

Metallothioneins (MTs) are a family of low molecular weight, heavy metal-binding proteins characterized by a high cysteine content and lack of aromatic amino acids. MTs bind 7 to 12 heavy metal atoms per molecule of protein. They are ubiquitous in the animal and plant kingdoms and are also found in prokaryotes. In mammals, the cysteine residues are absolutely conserved and serve to coordinate heavy metal atoms such as zinc, cadmium, and copper via mercaptide linkages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Metallothionein
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Mt1
Alias de gen CES 1; CES1; LOC100343802; LOC100630794; Metallothionein; metallothionein 1; metallothionein 1a; metallothionein 1A (functional); metallothionein 1S; Metallothionein 2; Metallothionein 2A; Metallothionein IA; Metallothionein II; metallothionein-1; Metallothionein-1A; metallothionein-1A-like; Metallothionein2; metallothionein-I; Metallothionein-IA; MGC32848; Mt; MT 1A; MT 2; MT 2A; MT IA; MT II; Mt1; MT-1; MT1A; MT-1A; MT1S; MT2; MT2A; MTC; MT-I; MT-IA; Probable pmtA
Símbolos de los genes Mt1, PA2140
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length Pseudomonas aeruginosa Metallothionein protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20220066, 880550
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.