Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizadas, color gris con acabado mate
Código de producto. 17818234
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,275 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1,25 x 2,75 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
2 x 1 in
2,75 x 1,25 in
50 ft x 0,5 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Formato:
Continua
Troquelado
Altura (métrico):
6,99 mm
12,7 mm
25,4 mm
31,75 mm
48,26 mm
50,8 mm
69,85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 750
Código de producto. 17818234
Marca: Brady™ 174248
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
  • Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
  • El acabado gris claro y mate confiere a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie y de características
  • Las etiquetas se han diseñado para soportar numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a distintas superficies
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Gray
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +248°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0.122 mm
Dimensions (LxW) 2,75 x 1,25 in
Longitud (imperial) 2.75 in.
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.75 mm
Altura (métrico) 69,85 mm
Alternate Part Number M6-26-428