Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizado
Código de producto. p-7250880
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
0,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
2 x 1 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Altura (métrico):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17801379
Marca: Brady™ 173717
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster permanente metalizado con acabado brillante (B-435) se ha diseñado para presentar una alta adherencia a metales texturizados, superficies con revestimiento de polvo y plásticos con baja tensión en superficie.
  • Adhesivo acrílico permanente y duradero, resistente a multitud de disolventes y cambios de temperatura
  • Imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 90°C (de -40 a 194°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad AGA Approved, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Silver
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +130°C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-16-435