Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Descripción
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS, 2011/65/UE |
| Descripción | Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Plata |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Die-cut |
| Material | Poliéster metalizado |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |