Learn More
3M™ Gafas de seguridad deportivas Metaliks™
Código de producto. 15709677
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Azul, Espejo
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente unitSize
15709677 Azul, Espejo paquete de 20
15799667 Ámbar paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15709677 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032472
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad deportivas 3M™ Metaliks™ tienen una montura metálica sin semiborde y un campo de visión óptimo.
  • Montura metálica sin semiborde y campo de visión óptimo
  • Las puntas de las varillas de tacto suave proporcionan comodidad adicional
  • Almohadilla nasal blanda para una mayor comodidad
  • Clase óptica 1 par una claridad máxima
  • Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
  • Las puntas de las varillas de tacto suave proporcionan comodidad adicional
  • Revestimiento de espejo azul para una mayor durabilidad y una visión mejorada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Azul, Espejo
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura
Color de marco Plata
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor metálica