Learn More
3M™ Gafas de seguridad Metaliks™
Código de producto. 15779667
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15779667
Marca: 3M™ 7000032469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las gafas de seguridad 3M™ Metaliks™ tienen una montura metálica pulida con una elegante lente doble descentrada de base 10 para una cobertura ocular y un campo de visión óptimos.
  • Varillas de espátula cómodas con puntas suaves para un ajuste perfecto
  • Almohadillas nasales suaves y ajustables para adaptarse a prácticamente todas las formas y tamaños de cara
  • Clase óptica 1 par una claridad máxima
  • Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
  • Las puntas de las varillas de tacto suave proporcionan comodidad adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE, EN 166:2001
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor metálica