Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Código de producto. 11599433
Click to view available options
Tamaño (métrico):
101,6 mm x 50,8 mm (An x Al)
101,6 mm x 91.4 mm (An x Al)
19,05 × 6,35 mm (An × Al)
25,4 x 9,52 mm (An x Al)
38,1 x 12,7 mm (An x Al)
38,1 × 19,05 mm (An × Al)
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 mm x 12,7 mm (An x Al)
50,8 mm x 91,4 mm (An x Al)
69,85 mm x 31,75 mm (An x Al)
76,2 mm x 25,4 mm (An x Al)
76,2 mm x 50,8 mm (An x Al)
76,2 mm x 91,4 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11599433
Marca: Brady™ 104192
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
  • Available in various sizes
  • Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised; cUL Recognised
Descripción Thermal Transfer Printable Labels
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color Light Gray
Acabado Satin
Formato Rollo
Material Polyester (B-480)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta metálica, no metálica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresoras IP300 e IP600
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-18-480-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Tamaño (métrico) 76,2 mm x 25,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0044 in.
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 76.20 mm
Longitud (imperial) 1 in.
Anchura (imperial) 3 in.
Anchura (métrico) 76.2 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 76.20 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-480-3