Learn More
Brady™ MetaLabel™ Series Metallic, Non-Metal Labels, B-480
Código de producto. 11549433
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
101,6 mm x 50,8 mm (An x Al)
101,6 mm x 91.4 mm (An x Al)
19,05 × 6,35 mm (An × Al)
25,4 x 9,52 mm (An x Al)
38,1 x 12,7 mm (An x Al)
38,1 × 19,05 mm (An × Al)
50,8 x 25,4 mm (An x Al)
50,8 mm x 12,7 mm (An x Al)
50,8 mm x 91,4 mm (An x Al)
69,85 mm x 31,75 mm (An x Al)
76,2 mm x 25,4 mm (An x Al)
76,2 mm x 50,8 mm (An x Al)
76,2 mm x 91,4 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
11549433 38,1 × 19,05 mm (An × Al) 1 rollo
11539443 50,8 mm x 91,4 mm (An x Al) 1 rollo
11549443 101,6 mm x 91.4 mm (An x Al) 1 rollo
11519433 19,05 × 6,35 mm (An × Al) 1 rollo
11579433 50,8 x 25,4 mm (An x Al) 1 rollo
11599433 76,2 mm x 25,4 mm (An x Al) 1 rollo
11509443 76,2 mm x 50,8 mm (An x Al) 1 rollo
11529443 76,2 mm x 91,4 mm (An x Al) 1 rollo
11529433 25,4 x 9,52 mm (An x Al) 1 rollo
11559433 38,1 x 12,7 mm (An x Al) 1 rollo
11569433 50,8 mm x 12,7 mm (An x Al) 1 rollo
11519443 101,6 mm x 50,8 mm (An x Al) 1 rollo
11589433 69,85 mm x 31,75 mm (An x Al) 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11549433 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para identificar la propiedad desde componentes hasta productos acabados. Las etiquetas metálicas y no metálicas de la serie Brady™ MetaLabel™ están fabricadas con poliéster metálico y no metálico.
  • Available in various sizes
  • Rubber-based Mondo Bondo™ adhesive for oily, greasy applications
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL Recognised; cUL Recognised
Descripción Thermal Transfer Printable Labels
Tipo de adhesivo Permanent Rubber
Recubrimiento None
Color Light Gray
Acabado Satin
Formato Rollo
Material Polyester (B-480)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta metálica, no metálica
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, identificación general e industrial, placas de clasificación
Para utilizar con (equipo) Impresoras IP300 e IP600
Repetición horizontal (métrico) 41.91 mm
Etiquetas por fila 2
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-6-480-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Roll
Cantidad 10,000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tamaño (métrico) 38,1 × 19,05 mm (An × Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0044 in.
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 38.10 mm
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 38.10 mm
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number THT-6-480-10