Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizado MetaLabel™ B-486 con adhesivo agresivo
Código de producto. 11727104
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
3 x 1,9 in. (W x H)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (imperial) unitSize
11727104 2 x 1 in. (W x H) cada uno
11767354 1 x 0,5 in. (W x H) cada uno
11727364 1,5 x 0,5 in. (W x H) cada uno
11777274 1,5 x 0,75 in. (W x H) cada uno
11787104 3 x 1,9 in. (W x H) cada uno
5 options
Código de producto. 11727104
Marca: Brady™ 114779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster metalizado Brady B-486 con adhesivo agresivo se utilizan con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologado por UL, con aprobación CSA
Descripción Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Color Gris claro
Acabado Mate
Material Poliéster metalizado (B-486)
Tipo de producto Etiqueta de seguimiento de activos
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Cantidad 100/paquete
Tamaño (imperial) 2 x 1 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Grosor (imperial) 0,0053 in