Learn More
Brady™ Etiquetas BMP71 de poliéster metalizado MetaLabel™ B-428
Código de producto. 11797354
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 0,275 in. (W x H)
1 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2,75 x 1,25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1,9 in. (W x H)
Cantidad:
100/paquete
1000/paquete
500/rollo
5000/rollo
750/rollo
Conditionnement:
1 BX
cada uno
Code produit. Tamaño (imperial) Cantidad unitSize
11797354 1,5 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo cada uno
11701845 1 x 0,5 in. (W x H) 5000/rollo cada uno
11731785 2 x 1 in. (W x H) 1000/paquete cada uno
11711745 1 x 0,275 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11737354 1 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo 1 BX
11707104 2 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11747124 3 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11747104 2,75 x 1,25 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11797104 4 x 1,9 in. (W x H) 100/paquete cada uno
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11797354
Marque: Brady™ 114795
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster metalizado Brady B-428 con adhesivo acrílico permanente se utilizan con la impresora BMP71.
Spécification
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Gris claro
Acabado Mate
Material Poliéster metalizado (B-428)
Tipo de producto Etiqueta de seguimiento de activos
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,5 x 0,5 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 38,1 x 12,7 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0044 in
Grosor (métrico) 0,112 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 38,10 mm
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (métrico) 12,70 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.