Learn More
Brady™ Etiquetas BMP71 de poliéster metalizado MetaLabel™ B-428
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Mate |
| Material | Poliéster metalizado (B-428) |
| Tipo de producto | Etiqueta de seguimiento de activos |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |