Learn More
Brady™ Etiquetas BMP71 de poliéster metalizado MetaLabel™ B-428
Código de producto. 11707104
Change view
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1 x 0,275 in. (W x H)
1 x 0,5 in. (W x H)
1,5 x 0,5 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
2,75 x 1,25 in. (W x H)
3 x 1 in. (W x H)
4 x 1,9 in. (W x H)
Cantidad:
100/paquete
1000/paquete
500/rollo
5000/rollo
750/rollo
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Tamaño (imperial) Cantidad unitSize
11707104 2 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11701845 1 x 0,5 in. (W x H) 5000/rollo cada uno
11731785 2 x 1 in. (W x H) 1000/paquete cada uno
11711745 1 x 0,275 in. (W x H) 750/rollo cada uno
11737354 1 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo 1 BX
11747124 3 x 1 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11747104 2,75 x 1,25 in. (W x H) 100/paquete cada uno
11797354 1,5 x 0,5 in. (W x H) 500/rollo cada uno
11797104 4 x 1,9 in. (W x H) 100/paquete cada uno
9 options
Código de producto. 11707104
Marca: Brady™ 114777
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en aplicaciones comerciales/industriales. Las etiquetas de poliéster metalizado Brady B-428 con adhesivo acrílico permanente se utilizan con la impresora BMP71.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL, aprobación CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Gris claro
Acabado Mate
Material Poliéster metalizado (B-428)
Tipo de producto Etiqueta de seguimiento de activos
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, placas de clasificación, ID de uso general
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/paquete
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 2 x 1 in. (W x H)
Tamaño (métrico) 50,8 x 25,4 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0044 in
Grosor (métrico) 0,112 mm
Repetición vertical (métrico) 53,98 mm
Dimensions (LxW) 50,80 x 25,40 mm
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 50,80 mm