Learn More
Wuertt Celluloid™ Gradilla para frascos con alambre metálico
Código de producto. p-8008797
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
340 x 180 x 320 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11930657 340 x 180 x 320 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11930657
Marca: Wuertt Celluloid™ 15840111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Admite Frascos
Material Metal, PVC
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 340 x 180 x 320 mm
Longitud (métrico) 340 mm
Diámetro de la cavidad (métrico) 160 x 160 mm
Tipo de producto Gradilla de frascos
Estantes 2