Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos con bridas KF pequeñas
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable
- Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Radio de torsión simple de 65 |
| Diámetro interior (métrico) | 40 mm |
| Material | metálica |
| Longitud global (métrico) | 100 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | DN 40 |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |