Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos
Descripción
La bomba de diafragma de diseño de aluminio VACUUBRAN es perfecta para muchas aplicaciones de laboratorio y otras operaciones, porque no contiene aceite, es silenciosa y requiere muy poco mantenimiento. Los diafragmas tienen una vida útil especialmente larga y sellan herméticamente el espacio de accionamiento de la cámara de bombeo para proteger las piezas mecánicas de la corrosión. Las bombas alcanzan su nivel máximo de rendimiento cuando el volumen de la cámara de bombeo es alto en relación con el espacio muerto mínimo. Los diafragmas dobles de FKM altamente flexibles con refuerzo de tela le garantizan una vida útil extremadamente larga. Las bombas funcionan sin necesitar aceite y no tienen ningún componente deslizante en la trayectoria de gas. En funcionamiento normal, están completamente libres de abrasión. Además de contribuir a los largos intervalos de servicio, la falta de abrasión también elimina la mayoría de las impurezas de partículas que se generan normalmente dentro de las bombas de pistón o desplazamiento. Esto hace que las bombas de diafragma VACUUBRAND sean la elección perfecto para conseguir aplicaciones más limpias.
- Las innovadoras conexiones de los nuevos modelos NT garantizan unos niveles de fuga muy bajos para obtener unos caudales excelentes en vacío y una estabilidad de rendimiento a largo plazo, incluso después de miles de horas de servicio.
- Sin abrasión, por lo tanto, libre de polvo y contaminantes
- Larga vida útil del diafragma y la válvula: Fabricado con FKM altamente flexible y con diafragmas dobles reforzados con tejido para mejorar la estabilidad a largo plazo
- El nuevo sistema de soporte de accionamiento patentado en los modelos de bomba NT proporciona un funcionamiento silencioso y con bajas vibraciones
Especificaciones
Especificaciones
| Material | metálica |
| Longitud global (métrico) | 100 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |