Learn More
Macherey-Nagel™ Metal Springs for Vial Inserts
Código de producto. 10185161 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
30 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10185161 40 mm paquete de 100
10226311 30 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 10185161
Marca: Macherey-Nagel™ 702974
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use with micro inserts for autosampler vials. Macherey-Nagel™ Metal Springs for Vial Inserts are optional metal springs that act as a shock absorber to prevent breakage when inserting or using a compatible inserts.
  • Resorte 702974: Utilícelo con un inserto de 0,3 ml para viales de cuello de rosca N13 (n.º de fabr. 702972)
  • Resorte 702974.1: Utilícelo con un inserto de 0,1 ml (n.º de fabr. 702968) o un inserto de 0,15 ml (n.º de fabr. 702968.1) para viales con abertura pequeña
  • El resorte metálico protege contra daños durante la inserción o cuando una aguja presiona la parte inferior
  • Los resortes fuertes y flexibles actúan como amortiguador
  • Envasados en 100 piezas en una bolsa de polietileno (PE)
  • Los insertos y viales compatibles se venden por separado
Especificaciones
Material metálica
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Inserto de 0,3 ml para vial con rosca N13 (702972)
Altura (métrico) 40 mm