Learn More
Grant Instruments™ Conector de bomba de metal, junta doble
Código de producto. 15162595
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Se adapta a tubos semirrígidos de 4mm de diámetro.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15162595 Se adapta a tubos semirrígidos de 4mm de diámetro. cada uno
1 options
Código de producto. 15162595
Marca: Grant Instruments™ MSR4
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se ajusta a tubos semirrígidos. El conector de la bomba de metal de Grant Instruments™ es para usar con baño de circulación de calentamiento y baños refrigerados Grant
  • Conector de inlet/outlet de la bomba de metal
  • El diseño de doble sellado superrápido encaja en tubos semirrígidos
  • Intervalo de temperatura de -20 a 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Se adapta a tubos semirrígidos de 4mm de diámetro.
Intervalo de temperatura De -20 °C a +100 °C
Tipo Conector de bomba
Material metálica