Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad con lente de policarbonato y montura de metal sin níquel
Código de producto. p-8000061
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris ahumado
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente unitSize
10062983 Gris ahumado cada uno
10762894 Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10062983 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor CONTMPSF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Las gafas de seguridad con lente de policarbonato y montura de metal sin níquel Bolle Protection™ incluyen un contorno metálico, que resulta elegante y eficaz.
  • Mayor protección superior
  • Puentes y varillas TIPGRIP antideslizantes
  • Varillas flexibles
  • Revestimiento antivaho y antiarañazos
  • Bolsa de microfibra incluida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma europea
Revestimiento de lente Antivaho, Resistentes a arañazos
Tinción de lente Gris ahumado
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Metal sin níquel