Descripción
- Los embudos de polvo detectables de metal de los sistemas de muestreo están fabricados con un grado especial de PP resistente a productos químicos.
- La boquilla grande hace que el polvo no se atasque ni forme puentes cuando se utiliza.
- Esto significa que son ideales para polvos, cremas y líquidos.
- Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia ISO Clase 7 (10 000).
- Esto garantiza la pulcritud del producto.
- El diseño robusto significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
- Simplemente desenvuélvalo y utilícelo.
- Son ideales para su uso con líquidos y suspensiones.
- Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
- Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
- El embudo tiene una boquilla de gran diámetro para acelerar el flujo de polvo.
- El diámetro de 200 mm es el tamaño estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |