Learn More
Sampling Systems™ Microespátulas detectables de metal
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Las microespátulas detectables de metal están hechas de un grado especial de PP químicamente resistente.
- Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia de clase 7 (10 000).
- Esto garantiza la limpieza del producto.
- El diseño resistente significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Nuestro mango ergonómico significa que son fáciles de usar.
- Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
- Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
- 2 ml es un tamaño estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Color | Azul |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 13 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 175 mm |