Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de mango largo detectables de metal
Código de producto. 17594716 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 17594716
Marca: Sampling Systems™ M1036B20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas de mango largo con mangos largos detectables de metal facilitan la toma de muestras de polvo y líquido. También se pueden utilizar para trabajo de producción general. El PP especial de metal detectable significa que el material será recogido por rayos X y equipo de detección general.
  • El muestreo de polvo es fácil con nuestras cucharas detectables de metal.
  • Tienen un mango muy largo, lo que significa que son fáciles de ver si se dejan en el polvo.
  • Están fabricados con un grado especial de PP fuerte y químicamente resistente.
  • Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia de clase 7 (10 000).
  • Esto garantiza la limpieza del producto.
  • El diseño resistente significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Son ideales para su uso con líquidos, cremas y pastas.
  • El color azul significa que pueden verse fácilmente si se dejan en el material de acuerdo con las directrices HACCP.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • El volumen de 20 ml es el tamaño estándar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mL
Color Azul