Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de mango largo detectables de metal
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Nuestras cucharas detectables de metal de mango largo son perfectas tanto para el muestreo como para la dispensación cuando se trabaja con polvos y gránulos.
- El mango largo y el color azul brillante hacen que las cucharas sean fáciles de detectar si se quedan atrás.
- Para garantizar la limpieza de las cucharas, se fabrican y envasan en una sala limpia.
- La sólida naturaleza de estas cucharas significa que pueden ofrecer muchos años de servicio o, para aplicaciones más exigentes, se pueden utilizar como un producto desechable de un solo uso directamente de la bolsa.
- Las cucharas están fabricadas con polipropileno mezclado con un relleno especial para alimentos.
- Es el relleno el que hace que la cuchara de metal sea detectable y que los rayos X sean visibles.
- El relleno se distribuye uniformemente a través de la cuchara, de modo que aún se pueden detectar pequeños fragmentos de cuchara.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Estas cucharas son ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas.
- Nuestras cucharas de mango largo detectables de metal están diseñadas para que su limpieza sea lo más fácil posible.
- El cuerpo principal de la cuchara tiene las esquinas redondeadas.
- Hechas de PP de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |